Learn More
El diclorometano CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,8 %, contiene amieno como estabilizador, Honeywell Riedel-de Hën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97°C |
Nombre de nota | for HPLC, contains amylene as stabilizer |
Densidad | 1.325g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 39.8°C to 40°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
Índice de refracción | n20/D 1.424 |
Fórmula lineal | CH2Cl2 |
Presión de vapor | 6.83 psi (20°C) |
Beilstein | 1730800 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
El diclorometano CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,8 %, contiene amieno como estabilizador, Honeywell Riedel-de Hën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido