Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane-d2 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99.6+ atom % D |
| Densidad | 1.3600g/mL |
| Deuterio (D) | 99,60% mín |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4218 |
| Agua | 0,04% máx. (culombimétrico) |
| Cantidad | 25mL. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dichloromethane-d2
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Dichloro(2H2)methane