missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15642590

Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA

Código de producto. 15642590
4 x 2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15642590

Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 242334X2.5L

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Famacopea Europea, NF,≥ 99 % (GC)

  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Color Incolora
Densidad 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado