Learn More
Diclorometano 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, estabilizado con amileno, Fisher Chemical Código de producto.: 10500341
Diclorometano 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Código de producto. 10500341
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Código de producto. 10500341
Marca: Fisher Chemical D/1853/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Diclorometano 1LT, para análisis de residuos, Distol™, estabilizado con amileno
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • El perfil de impurezas también se notifica mediante cromatografía de gases y tres detectores diferentes (ECD, FID y MS) para demostrar que son adecuados para diferentes análisis
  • Contiene entre 15 y 200 ppm de amileno como conservante
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
CAS 75-09-2
Color Incolora
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Diclorometano 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, estabilizado con amileno, Fisher Chemical >