Learn More
Diclorofenilborano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10116000
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-51-8
Fórmula molecular C6H5BCl2
Peso molecular (g/mol) 158.82
Número MDL MFCD00013612
Clave InChI NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
Nombre IUPAC dicloro(fenil)borano
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylborane
Punto de fusión 7.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 175.0°C
Temperatura de inflamación −14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5BCl2
Índice de refracción 1.5450 to 1.5470
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorophenylborane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichlorophenylborane