Learn More
Diclorofenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294230
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-97-3
Fórmula molecular C6H5Cl2P
Peso molecular (g/mol) 178.98
Número MDL MFCD00000528
Clave InChI IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
Nombre IUPAC dicloro(fenil)fosfano
SMILES ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylphosphine
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3190g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5PCl2
Índice de refracción 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Beilstein 16, 763
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.99
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorophenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.