Learn More
Diclazuril-metilo, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Description
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Specifications
Specifications
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 103337-71-9 |
| Forma física | Sólido |
| Industry Type | COCCIDIOSTATO |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction