Learn More
Dicofol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicofol |
| CAS | 115-32-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1886299 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 78.5°C to 79.5°C |
| Punto de ebullición | 193°C (0.13 hPa) |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol |
| Peso molecular (g/mol) | 370.5 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |