Learn More
Peróxido de dicumil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15496908
Peróxido de dicumil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496908
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 15496908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60442.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
  • in vulcanization of rubber.
  • as a cross linking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers.
  • in the preparation of polyethylene composites.
  • in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peróxido de dicumilo (DCP) se utiliza: • en la vulcanización del caucho. • como agente de entrecruzamiento en la síntesis de fibras compuestas de ácido poliláctico. • en la preparación de compuestos del polietileno. • en la síntesis de mezclas de copolímero de vinilacetato de 112/etileno de poliamida.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y los ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-43-3
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.372
Número MDL MFCD00036227
Clave InChI XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
Nombre IUPAC 2-(2-fenilpropan-2-ilperoxi)propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicumyl peroxide
Punto de fusión 39°C to 41°C
Densidad 1.56
Fórmula lineal [C6H5C(CH3)2]2O2
Cantidad 100 g
Número UN UN3110
Beilstein 2056090
Información de solubilidad Soluble in chloroform and most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Peróxido de dicumil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >