Learn More
Dibromuro de diciclohexiltina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375039
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2954-94-1
Fórmula molecular C12H22Br2Sn
Peso molecular (g/mol) 444.826
Número MDL MFCD00015370
Clave InChI RHFTTZVNBAHQBF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dicyclohexyltin dibromide, stannane, dibromodicyclohexyl, dibromo dicyclohexyl stannane, dicyclohexyltindibromide, stannane,dibromodicyclohexyl
PubChem CID 97477
Nombre IUPAC dibromo(diciclohexil)estanano
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyltin dibromide
Punto de fusión 58°C to 64°C
Color Blanco
Punto de ebullición ∼150°C (0.3mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.82
Forma física cristalino/a/s