Learn More
Diepoxida de diciclopentadieno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347905
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Dicyclopentadiene diepoxide acts as an intermediate for epoxy resins, plasticizers and protective coatings. It finds application as a rubber additive and adhesives, which is used at high temperature. Further, it is used in the preparation of endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecane using lithium aluminum hydride as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diepoxido de diciclopentadieno actúa como intermedio para resinas epoxídicas, plastificadores y recubrimientos protectores. Se usa como aditivo de caucho y adhesivos, que se utilizan a altas temperaturas. Además, se utiliza en la preparación de endo-3-hidroxi-exo-9-oxa-exo-tetraciclo[5.3.1.02,6.08,10]undecano con hidruro de aluminio litio como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-21-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00077209
Clave InChI BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
PubChem CID 6673
SMILES C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclopentadiene diepoxide
Punto de fusión 185°C to 189°C
Densidad 1.331
Punto de ebullición 326°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 112743
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%