Learn More
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10497100
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497100
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10497100
Marca: Thermo Scientific Acros 113920025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-42-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00002843
Clave InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
SMILES OCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Punto de fusión 27.0°C to 30.0°C
Densidad 1.0955g/mL
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 179°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NH
Índice de refracción 1.4750 to 1.4790
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 283
Índice Merck 15, 3118
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Presión de vapor 2hPa at 10°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454248 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number113920025,113920250,113920010
Número de loteA0462538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number113920025,113920250,113920010
Número de loteA0446941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2024 Catalog Number113920025,113920250,113920010
Número de loteB0541769A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number113920025,113920250,113920010
Número de loteB0540028A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number113920025,113920250,113920010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >