Learn More
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354509
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354509
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11354509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13389.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dietanolamina se utiliza en la preparación de morfolina y dietanolamidas, que es un ingrediente activo en los cosméticos y champús. Actúa como surfactante y como inhibidor de corrosión. Se utiliza para eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. Además, es un intermediario utilizado en los productos químicos de caucho, como humectante y agente suavizante, y como emulsionante y agente dispersante en los productos químicos agrícolas. Además de esto, se utiliza en aceites de corte, limpiadores, jabones, pulidores y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, cinc, dióxido de carbono e hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-42-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00002843
Clave InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobisMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
SMILES OCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Punto de fusión 27°C to 30°C
Densidad 1.097
pH 11
Punto de ebullición 268°C to 270°C
Temperatura de inflamación 176°C (349°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.477
Cantidad 250 g
Beilstein 605315
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3107
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote62500095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Número de lote10252020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Número de lote10220059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Número de lote10227605 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
Número de lote10247943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog NumberA13389.30,A13389.0E,A13389.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Iminodietanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >