Learn More
Dietil acetilenodicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762491 25 g Frasco de vidrio 25 g
10257650 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10762491
Marca: Thermo Scientific Acros 296350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-21-0
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00009186
Clave InChI STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
Nombre IUPAC but-2-inedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetylenedicarboxylate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 1.0°C to 3.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 110.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4410 to 1.4430
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 803
Fieser 01,244; 02,127
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,carbon tetr
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl acetylenedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.