Learn More
Disulfuro de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332417
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous minerals and in plating baths for gold and silver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de dietilo se utiliza como disolvente para minerales anhidros y en baños de chapado para oro y plata.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-81-6
Fórmula molecular C4H10S2
Peso molecular (g/mol) 122.244
Número MDL MFCD00009266
Clave InChI CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
PubChem CID 8077
Nombre IUPAC (etildisulfanil)etano
SMILES CCSSCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl disulfide
Punto de fusión -102°C
Densidad 0.993
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3CH2S-SCH2CH3
Índice de refracción 1.506
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1098273
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.25
Porcentaje de pureza 99%