Learn More
Éter dietílico, +99 %, extra puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
49.14€ - 653.25€
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10522971
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176830010
1 L Frasco de vidrio
49.14€
1 litro
10072420
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176830050
5 L Bidón de metal
159.80€
5 litros
10761584
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176830250
25 L Bidón de metal
653.25€
25 litros
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
etoxietano
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Especificaciones
Diethyl ether
Stabilized with BHT
2mg/100g max.
34.6°C
Auténtico
1.3510 to 1.3530
0.005% max.
C4H10O
MFCD00011646
0.1% max. (Coulometric)
Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
≥99%
-116.0°C
60-29-7
0.7140g/mL
−45°C
Líquido
99+%
0.714
(CH3CH2)2O
0.2448 mPa.s (20°C)
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
etoxietano
3283
74.12
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Nocivo en caso de ingestión.
Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep container tightly closed.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Take precautionary measures against static discharge.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.