Learn More
Éter dietílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10785901
2.5 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
C4H10O, número CAS-60-29-7, éter, pronarcol, 3-oxapentano, éter anestésico, éter, éter anestésico, óxido dietílico, éter dietílico, éter etílico, óxido etílico, 2,5 l, 34,6 grados C, CHEBI:35702, incoloro, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietano, -116 grados C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Punto de fusión -116°C
Color Incolora
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 587mbar at 20°C
Viscosidad 0.2448cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethyl ether
Título del producto
Éter dietílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical >