Learn More
Diethyl Ether, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -116°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 34.6°C |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 587mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.2448cp at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.