Learn More
Éter dietílico, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -116 °C |
CAS | 60-29-7 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 34.6°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C4H10O |
Número MDL | MFCD00011646 |
Presión de vapor | 587mbar at 20°C |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527135 | Certificado de análisis | 19/02/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Título del producto
Éter dietílico, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido