Learn More
Éter dietílico, técnico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13447576
Éter dietílico, técnico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13447576
5 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Bidón de metal
Código de producto. 13447576
Marca: Thermo Scientific Acros 444260050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116,0 °C
CAS 60-29-7
Densidad 0.7140g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Gravedad específica 0.714
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0.2448 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15,3861
Información de solubilidad Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid,miscible with lower aliphatic alcohols,benzene,,chloroform,petroleum ether and many oils
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0449694 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number444260050
Número de loteA0448821 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number444260050
Número de loteA0398972 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number444260050
Número de loteA0415980 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number444260050
Número de loteA0442458 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2022 Catalog Number444260050
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Éter dietílico, técnico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >