Learn More
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10714801
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714801
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10714801
Marca: Thermo Scientific Acros 114520025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-66-2
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00009111
Clave InChI FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl phthalate
Nombre de nota 99%
Densidad 1.1180g/mL
Punto de ebullición 298.0°C to 299.0°C
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5010 to 1.5030
Cantidad 2.5 L
Beilstein 09,798
Índice Merck 15,7483
Gravedad específica 1.118
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viscosidad 12 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0444150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0420973 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2023 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0416398 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0444150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0437061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.