Learn More
Dietil pirocarbonato, MP Biomedicals
Código de producto. 11496662 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
11496662 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 11496662
Marca: MP Biomedicals 0215090225
Inhibidor de la ribonucleasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Densidad Density 1.12g/mL,1.1 sp. gr.
Fórmula molecular C6H10O5
Número MDL MFCD00009106
Cantidad 25 mL
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nombre IUPAC carbonato etílico de etoxicarbonilo
Peso molecular (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • pirocarbonato de dietilo
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..