Learn More
Cloruro de dietilaluminio, solución de 0,9 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10493083
Cloruro de dietilaluminio, solución de 0,9 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493083
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10493083
Marca: Thermo Scientific Acros 381151000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-10-6, 108-88-3
Fórmula molecular C4H10AlCl
Peso molecular (g/mol) 120.56
Número MDL MFCD00000459
Clave InChI YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldiMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7277
Nombre IUPAC cloro(dietil)alumano
SMILES CC[Al](Cl)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaluminium chloride
Color Incolora
Densidad 0.8760g/mL
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal ClAl(CH2CH3)2
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.876
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.56
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0453178 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number381151000,381158000
Número de loteA0393884 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number381151000,381158000
Número de loteA0393883 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number381151000,381158000
Número de loteA0393885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number381151000,381158000
Número de loteA0393882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number381151000,381158000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylaluminium chloride, 0.9M solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Toluene, Diethylaluminium chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de dietilaluminio, solución de 0,9 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >