Learn More
Dietilamina, +99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10001500
Dietilamina, +99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001500
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor metálico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10001500
Marca: Thermo Scientific Acros 149450025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-89-7
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00009032
Clave InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 55.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Índice Merck 15, 3122
Gravedad específica 0.71
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
Nombre IUPAC N-etiletanomina
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468873 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Número de loteA0466403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2024 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Número de loteA0462543 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Número de loteA0461026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number149450010,149450050,149450025,149452500,149450100
Número de loteA0460127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number149450010,149450050,149450025,149452500,149450100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dietilamina, +99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals >