Learn More
Dietilamina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
La dietilamina se utiliza como inhibidora de la corrosión. También se utiliza en la producción de caucho, resinas, colorantes y productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La dietilamina se utiliza como inhibidor de corrosión. También se utiliza en la producción de caucho, resinas, colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza para cocinar dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y está estrictamente vigilado por la Administración de Control de Drogas (DEA).
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, cloroformo y teracloruro de carbono.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylamine |
Punto de fusión | °C to 50°C |
Densidad | 0.706 |
Punto de ebullición | 54°C to 55°C |
Temperatura de inflamación | -28°C (-18°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
Índice de refracción | 1.385 |
Cantidad | 100 mL |
Beilstein | 605268 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L012 | Certificado de análisis | 22/01/2025 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
M20L011 | Certificado de análisis | 22/01/2025 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
S17G035 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
W03K036 | Certificado de análisis | 16/09/2024 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
A0462543 | Certificado de análisis | 21/08/2024 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
Seguridad y manipulación
- Diethylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Diethylamine