Learn More
Clorhidrato de dietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592551
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-68-4
Número MDL MFCD00012499
Clave InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
Nombre IUPAC N-etiletanamina;clorhidrato
SMILES CCNCC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 227.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 320.0°C to 330.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H11N·HCl
Fórmula lineal (C2H5)2NH·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04,95
Índice Merck 15,3122
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Peso molecular (g/mol) 109.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.