Learn More
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10206610
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206610
5 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10206610
Marca: Thermo Scientific Acros 216110050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38078-09-0
Fórmula molecular C4H10F3NS
Peso molecular (g/mol) 161.18
Número MDL MFCD00000363
Clave InChI CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 123472
Nombre IUPAC N-etil-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanil)etanamina
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaminosulfur trifluoride
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3160g/mL
Punto de ebullición 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C2H5)2NSF3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4160
Cantidad 5 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Índice Merck 15, 3124
Gravedad específica 1.316
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido fumante
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0439038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Catalog Number216111000,216110250,216110050
Número de loteA0445827 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number216111000,216110250,216110050
Número de loteA0393621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
Número de loteA0413061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
Número de loteA0405027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas autorreactivas Tipo B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H241-Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >