Learn More
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
Código de producto. 10318533
Marca: Thermo Scientific Acros 216111000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38078-09-0
Fórmula molecular C4H10F3NS
Peso molecular (g/mol) 161.18
Número MDL MFCD00000363
Clave InChI CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
Nombre IUPAC N-etil-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanil)etanamina
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaminosulfur trifluoride
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3160g/mL
Punto de ebullición 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C2H5)2NSF3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4160
Cantidad 100 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Índice Merck 15, 3124
Gravedad específica 1.316
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido fumante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas autorreactivas Tipo B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H241-Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.