Learn More
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trifluoruro de dietilaminoazufre (DAST) se usa como precursor para preparar fluoruro de 2,6-dimetoxibenzoilo y 2-tiazolinas. Es un agente de fluoración útil utilizado para una variedad de compuestos que incluyen alcoholes, tioéteres, alquenoles y cianohidrinas. También sirve como catalizador para la reacción de alilación de Friedel-Crafts mediante éteres silílicos ciclopropílicos terciarios y en el reordenamiento de alcoholes homoalílicos a aldehídos no saturados. Desempeña un papel importante en la gem-difluoración de los ácidos ceto-pipecolínicos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno y acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Reacciona con agua y etanol. Incompatible con agua, ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylaminosulfur trifluoride |
| Densidad | 1.23 |
| Punto de ebullición | 30°C to 32°C (3 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 23°C (73°F) |
| Fórmula lineal | (CH3CH2)2NSF3 |
| Índice de refracción | 1.4115 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1849066 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diethylaminosulfur trifluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Diethylaminosulfur trifluoride