Learn More
Cloruro de dietilcarbamilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is used in the production of pharma ingredients. It is a reagent in the synthesis of S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, which is an oxygenated metabolite of Disulfiram (Antabuse) that is capable of in vitro inactivation of liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la producción de ingredientes farmacéuticos. Es un reactivo en la síntesis de sulfóxido de S-metil-N,N-dietiltiocarbamato, que es un metabolito oxigenado de Disulfiram (Antabuse) que es capaz de inactivación in vitro de la dialdehído deshidrogenasa mitocondrial hepática.
La solubilidad
Reacciona con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de las fuentes de ignición.
Se utiliza en la producción de ingredientes farmacéuticos. Es un reactivo en la síntesis de sulfóxido de S-metil-N,N-dietiltiocarbamato, que es un metabolito oxigenado de Disulfiram (Antabuse) que es capaz de inactivación in vitro de la dialdehído deshidrogenasa mitocondrial hepática.
La solubilidad
Reacciona con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de las fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylcarbamyl chloride |
Punto de fusión | -32°C |
Punto de ebullición | 186°C |
Fórmula lineal | (CH3CH2)2NCOCl |
Índice de refracción | 1.451 |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 506687 |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Densidad | 1.07 |
Cantidad | 25 g |