Learn More
Dietilenglicol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10328090
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
CAS 111-46-6
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00002882
Clave InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etanol
SMILES OCCOCCO
Especificaciones
Punto de fusión -10°C
Color Incolora
Punto de ebullición 245°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Dietilenglicol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >