Learn More
Dietilenglicol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Especificaciones
Punto de fusión | -10°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 245°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 500 mL |
Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxietoxi)etan-1-ol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.12g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Diethylene glycol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.