Learn More
Éter de monohexilo de dietilenglicol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Descripción
Used as a solvent for coatings and degreasing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como disolvente para recubrimientos y desengrasantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se usa como disolvente para recubrimientos y desengrasantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylene glycol mono-n-hexyl ether |
Punto de fusión | -40°C |
Densidad | 0.932 |
Punto de ebullición | 259°C to 261°C |
Temperatura de inflamación | 123°C (253°F) |
Fórmula lineal | HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3 |
Índice de refracción | 1.437 |
Cantidad | 500 mL |
Beilstein | 1743959 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |