Learn More
Dietilenotriamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10090840
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
111-40-0
C4H13N3
103.17
MFCD00008171
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
8111
CHEBI:30629
NCCNCCN
111-40-0
C4H13N3
103.17
MFCD00008171
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
8111
CHEBI:30629
NCCNCCN
Dietilenotriamina, + 98 %, C4H13N3, número CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptano, 2,2'-diaminodietilamina, dietilenotriamina, 2,2'-iminodietilamina, bis 2-aminoetil amina, barsamida 115, ancamina deta, n,n-bis 2-aminoetil amina, epicure t, triamina dietileno, 2,5 l, 98 % mín. (GC), 04,255
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylenetriamine
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 206.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4826 to 1.4846
Cantidad 1 L
Beilstein 04,255
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
Nombre IUPAC N'-(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
Viscosidad 5.05 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido