Learn More
Dietilenotriamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418873
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Diethylenetriamine is used as a solvent for plastics, dyes and in chemical synthesis. It serves as a curing agent for epoxy-resins. As a tridentate ligand, it form complexes such as Co(dien)(NO2)3 in coordination chemistry. It is also used as a fuel additive. It reacts with fatty acid resulting in the formation of amidoamines, which are used as corrosion inhibitors in the petroleum industry. It is associated with unsymmetrical dimethylhydrazine to prepare hydyne, which is a propellant for liquid-fuel rockets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dietilenotriamina se utiliza como disolvente para plásticos, colorantes y en síntesis química. Sirve como endurecedor para resinas epoxídicas. Como ligando tridentato, forma complejos como Co(dien)(n.º2)3 en química de coordinación. También se utiliza como aditivo de combustible. Reacciona con el ácido graso dando lugar a la formación de amidoaminas, que se utilizan como inhibidores de la corrosión en la industria del petróleo. Se asocia con dimetilhidracina asimétrica para preparar hydyne, que es un propulsor para cohetes de combustible líquido.
Solubilidad
Miscible con agua y etanol. No miscible con éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-40-0
Fórmula molecular C4H13N3
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00008171
Clave InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
Nombre IUPAC N'-(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
SMILES NCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriamine
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.952
Punto de ebullición 200°C to 204°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.483
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2079
Beilstein 605314
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and ethanol. Immiscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 99%