Learn More
Ácido dietilenotriaminapentaacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234140 250 g Frasco de plástico 250 GR
10550551 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11945331 5 kg Tambor de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10234140
Marca: Thermo Scientific Acros 114322500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-43-6
Fórmula molecular C14H23N3O10
Peso molecular (g/mol) 393.34
Clave InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-[bis(carboximetil)amino]etil]amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid
Punto de fusión 220.0°C
Color Blanco
Densidad 1.5600g/mL
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 04,III,119
Índice Merck 15,7237
Gravedad específica 1.56
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.34
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.