Learn More
Solución de dietilzinc, 0,9 M (15 % de peso) en hexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10508133 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10508133 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10598123 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10508133
Marca: Thermo Scientific 205518000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylzinc
Color Marrón-gris
Nombre de nota 1M Solution in Hexane
CAS 557-20-0, 64742-49-0
Punto de ebullición 118.0°C
Punto de fusión -39.0°C to +28.0°C
Fórmula molecular C4H10Zn
Fórmula lineal (C2H5)2Zn
Número MDL MFCD00009021
Concentración 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.7260g/mL
Índice Merck 15, 3151
Sinónimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
Nombre IUPAC zinc; etano
Peso molecular (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.5
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.726
Viscosidad 0.7 mPa.s (20°C)
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −40°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylzinc, 0.9M solution in hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.