missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio líquido de tioglicolato

Código de producto. 11782834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 g
2000 g
500 g
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tipo de medios:
Medio líquido de tioglicolato
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tipo de medios unitSize
11782834 500 g Frasco Medio líquido de tioglicolato 500 g
11742834 2000 g Balde Medio líquido de tioglicolato 2 Kg
11762834 10.000 g Balde Medio líquido de tioglicolato 10 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11782834

Marca: BD 225650

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para pruebas de esterilidad de productos biológicos y cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos

  • Formulación: Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro sódico 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato sódico 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l.

Certifications

AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio líquido de tioglicolato
Tipo de producto Medio líquido de tioglicolato
Formulación Digestión pancreática de caseína 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro de sodio 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato de sodio 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurina 1 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para pruebas de esterilidad
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.