Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar noble
Se utilizan como agente de solidificación prácticamente sin impurezas. Los medios de cultivo deshidratados Difco™: agar noble son perfectos para procedimientos electroforéticos y nutricionales en los que se requiere una mayor pureza.
1345.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentración | 1,5% |
Contenido y almacenamiento | <30 °C |
Aditivo | agar noble |
Formulario | Deshidratado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11798223
|
BD
214230 |
500 g |
1345.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilizado como agente solidificante esencialmente libre de impurezas.Medios de cultivo deshidratados Difco™:El agar noble es perfecto para procedimientos electroforéticos y nutricionales donde se requiera una mayor pureza.
- Agente solidificante
- Sin impurezas
Aplicaciones:
- Se utiliza para procedimientos nutricionales y electroforéticos
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
<30 °C | |
Deshidratado | |
Frasco |
1,5% | |
agar noble | |
Preparación de medios de cultivo microbiológicos, para procedimientos nutricionales y de electroforesis |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1825 días