missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar hierro-triple azúcar
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar hierro-triple azúcar |
| Tipo de producto | Agar hierro-triple azúcar |
| Formulación | Extracto de ternera 3 g/l, extracto de levadura 3 g/l, digestión pancreática de caseína 15 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, dextrosa 1 g/l, lactosa 10 g/l, sacarosa 10 g/l, sulfato ferroso 0,2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tiosulfato de sodio 0,3 g/l, agar 12 g/l, rojo de fenol 24 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para genética microbiana y molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?