missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Tryptose Agar

Código de producto. 11779062
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11779062

Marca: BD 264300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medios deshidratados para aislamiento, detección y cultivo de gran variedad de microorganismos

Cultivo de Brucella y varios microorganismos patógenos

Certifications

BAM, CCAM, COMPF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad BAM, CCAM, COMPF
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de triptosa
Tipo de producto Agar de triptosa
Formulación Triptosa 20 g/l, dextrosa 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de una amplia variedad de microorganismos fastidiosos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado