Learn More
BD Caldo nutritivo Difco™
Descripción
- Deshidratado
- Caldo nutriente
- Uso general
- 500 g (1 ea)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo nutritivo |
| Formulario | Deshidratado |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio de uso general para el cultivo de microorganismos con requisitos nutricionales no exigentes |
| Cantidad | 500 g |