Learn More
Faithful™ Differential Blood Cell Counter
Manual incremental counter with a durable ABS plastic outer shell. Faithful™ Differential Blood Cell Counter is ideal for classifying and counting white blood cells.
Marca: Faithful™ DBC6
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- ABS outer shell can resist collision.
- Color charts of white blood cells are supplied.
- Bell sound at 100% total record count.
- Reset knob clears figures.
- Quality certification: ISO 9001, ISO 13485
Especificaciones
5 Keys | |
250 x 80 x 50mm | |
Totalizer |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.