Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Difusor para luz anular LED con D.I. de 66 mm
Evita los reflejos de LED. Para su uso con luces anulares de campo claro VisiLED, luz anular EasyLED y luz anular EasyLED Plus.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400570
Informations supplémentaires : Peso : 0.07000kg
Description
- Evita los reflejos de LED
- Incluye rosca de adaptación M110 x 1
- Se adapta a D.I. de 66 mm
Spécification
Difusor | |
66 mm | |
Luces anulares EasyLED o VisiLED S80-25 o S80-55 |
2.6 in. | |
Iluminación para esteromicroscopía |