Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termistor Digi-Sense™ de la serie 400 con asas
Código de producto. 15880016
Click to view available options
Longitud (imperial):
69,5 in
123,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15880016
Marca: Cole-Parmer™ 9382430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las sondas de termistor ofrecen una precisión excelente sobre el rango de temperatura biológica
  • Las sondas están aisladas electrónicamente y con un ¼” mono conector (a menos que se especifique lo contrario).
  • Las sondas están diseñadas para múltiples aplicaciones | Las sondas recubiertas de Epoxi se pueden usar en inmersiones en líquidos.
  • Constante de tiempo: De 1 a 4 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido
Garantía
6 Month
Especificaciones
Tipo Sonda
Calibración Sin calibrar
Descripción Sonda de termistor de penetración, conector fono, 10,16 cm (4 pulg.) de longitud, 4,77 mm (0,188 pulg.) de diám., cable de bobina de 1,5 m (5 pies)
Incluye Cable de bobina de 1,5 m (5 pies) con conector fono de 6,35 mm (1/4 pulg)
Certificaciones/conformidad Ninguno
Material Revestimiento de acero inoxidable (316); asa de plástico ABS
Tipos de sensores Termistor de la serie 400
Garantía 6 meses
Para utilizar con (aplicación) Sólidos blandos y semiblandos
Para utilizar con (equipo) Termómetros termistores avanzados y precalibrados Digi-Sense (20250-93, 20250-94)
Exactitud ±0,1 °C, de 0 to 70 °C
Tiempo de respuesta ≤20 s. a 99 % de lectura
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Diámetro de la sonda (imperial) 0.188 in.
Diámetro de la sonda (métrico) 4.78 mm
Longitud (imperial) 69,5 in
Longitud del cable (imperial) 5 ft.
Longitud de la sonda (imperial) 4 in.
Longitud (métrico) 176,5 cm
Longitud de la sonda (métrico) 10.2 cm