Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated RTD Thermometers
Perfecto para el laboratorio y la planta de producción
Marca:  Digi-Sense™ 20250-96
219.45 EUR hasta el 2025-05-09
Use el código promocional "24143" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15890056
  • 231.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. Los modelos de registro de datos 20250-92, -94, y -96 también incluyen un cable USB y software.
Descripción
Descripción
  • Mediciones fiables ¡garantizadas!
  • Incluye certificado trazable al NIST
  • Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
  • Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
  • Acepta una amplia variedad de sondas
  • Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
  • La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated RTD Thermometers > 2 entradas, registro de datos