Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro MI con alarma y calibración trazable NIST Digi-Sense™
Localice de forma segura y sencilla los puntos calientes y fríos, lo que evita problemas y ahorra costes
Marca: Cole-Parmer™ 20250-05
134.90 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mediciones fiables ¡garantizadas! Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- El asa en forma de pistola es cómoda y fácil de usar
- Mide la temperatura de las superficies de forma rápida y precisa
- Bloqueo de disparo para exploración continua
- Los termómetros infrarrojos se han convertido en la herramienta preferida para el diagnóstico y la inspección en los que la temperatura es un indicador
- Los termómetros de infrarrojos Digi-Sense son valorados por profesionales en una variedad de industrias, desde el mantenimiento industrial hasta el servicio de alimentos, porque miden de forma rápida, precisa y con seguridad la temperatura de la superficie
- La precalibración trazable a NIST significa que se obtienen mediciones fiables directamente de la caja, lo que ahorra tiempo y dinero
- Dado que los medidores de infrarrojos (MI) no entran en contacto con los objetos que se están midiendo, son la forma más segura de medir las piezas calientes, de difícil acceso o en movimiento, al tiempo que eliminan posibles daños y contaminación
- Los termómetros de infrarrojos son fáciles de usar: basta con tirar del accionador y la temperatura se mostrará en un instante en una pantalla grande y retroiluminada.
Especificaciones
Termómetro MI con alarma y calibración trazable a NIST Digi-Sense | |
Termómetro MI | |
De -35 °C a +537 °C | |
LCD retroiluminada |
0,1°; 1° por encima de 1000° | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 31 °F a + 1000 °F) | |
9 V |
Título del producto
Cole-Parmer™ Termómetro MI con alarma y calibración trazable NIST Digi-Sense™ > Termómetro MI Digi-Sense™con alarma y MI
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido