Learn More
Digi-Sense™ Termoanemómetro de hilo caliente CFM/CMM precalibrado
Código de producto. 15880026
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,10 a 25 m/s (20 a 4925 pies/min)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15880026
Marca: Digi-Sense™ 2025016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Sensor de sonda de hilo caliente telescópico con cable, cable USB, CD de software, maletín de transporte rígido, adaptador de alimentación de CA/CC, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Alta precisión a velocidades de aire y caudales muy bajos
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • Mide las velocidades del aire hasta 25 m/s para cubrir una amplia gama de aplicaciones
  • Mide el flujo de aire hasta 99.900 CFM (99.900 CMM)
  • Gran pantalla LCD de doble función con retroiluminación para facilitar la lectura
  • El apagado automático alarga la vida de la batería
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo Anemómetro/termómetro de hilo caliente
Exactitud ±(5 % de lectura + 1 dígito) o ±(1 % escala completa + 1 dígito) (el valor que sea mayor)
Caudal de aire De 0,10 a 25 m/s (20 a 4925 pies/min)
Material del envase Plastic
Tipo de gas Air
Color Azul, gris
Descripción Termoanemómetro de hilo caliente con calibración trazable al NIST
Para utilizar con (aplicación) HVAC o entornos al aire libre
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,1 cm
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 21 cm
Detalles de la fuente de alimentación Una batería de 9 V
Anchura (métrico) 7,6 cm
máx. (imperial) 32 a 122°F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Anchura (imperial) 3 in