Learn More
Digi-Sense™ Termoanemómetro de paletas CFM/CMM precalibrado
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 5900 pies/min)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Sensor de sonda de paletas con cable de 3,9 pies (1,2 m), tres pilas AAA e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
- Mediciones fiables garantizadas
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- Las unidades de medida seleccionables por el usuario eliminan la necesidad de conversión
- Mide las velocidades del aire hasta 30 m/s para cubrir una amplia gama de aplicaciones
- Mide el flujo de aire hasta 999.900 CFM, 999.900 CMM
- Dos ubicaciones de memoria, una CFM y una CMM, almacenan los tamaños de área de ventilación de uso frecuente para ahorrar tiempo
- Gran pantalla LCD de doble función y 4 dígitos con retroiluminación para facilitar la lectura
- El apagado automático alarga la vida de la batería
- Se coge cómodamente con la mano
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termoanemómetro de paletas |
| Exactitud | ±(3 % + 0,2 m/s o 40 pies/min) |
| Caudal de aire | De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 5900 pies/min) |
| Material del envase | Plastic |
| Tipo de gas | Air |
| Color | Azul, gris |
| Descripción | Termoanemómetro de paletas CFM/CMM con calibración trazable al NIST |
| Para utilizar con (aplicación) | HVAC o entornos al aire libre |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2,54 cm |
| Mostrar más |