Learn More
Digi-Sense™ Indicadores de humedad y temperatura precalibrado
Diseñado para medir los niveles de humedad adecuados
Marca: Digi-Sense™ 20250-30
Includes: Soporte de sobremesa integrado, soporte de montaje en pared, una pila AAA e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. El modelo 20250-31 también incluye una sonda de temperatura externa con un cable de 0,9 m (3 pies).
Descripción
Diseñado para medir los niveles de humedad adecuados
- Mediciones fiables ¡garantizadas!
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- Exclusivo indicador de confort ambiental
- Muestra tanto la temperatura como la humedad
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Mediciones en interiores | |
Del 20 al 90% | |
0,1 ° | |
De 32° a 120 °F | |
±5 % de HR; ±8 % de HR por encima del 80 % y por debajo del 40 % de HR | |
Indicador de humedad y temperatura precalibrado | |
0,8 cm | |
4,25 in | |
2,25 in |
±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH | |
0,01 | |
De 0 °C a 50 °C | |
±1,0 °C | |
Soporte de sobremesa integrado, soporte de montaje en pared, una pila AAA e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. | |
Termohigrómetro | |
0,3125 in | |
10,8 cm | |
5,7 cm |
Título del producto
Digi-Sense™ Indicadores de humedad y temperatura precalibrado > Solo indicador
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido